Learn More
Glycerol, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free Codice prodotto.: 10692372
Glycerol, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 10692372 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
500 mL
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Codice prodotto. 10692372
Marca: Thermo Scientific 327255000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
CAS 56-81-5
Absorbance (0.5M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.06 max. at 260nm
Punto di fusione 18.0°C
Densità 1.2610g/mL
pH 6 to 7 (10% soln. at 25°C)
Punti di ebollizione 290.0°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C3H8O3
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4716
Numero MDL MFCD00004722
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 502
Indice di Merck 15, 4520
Gravità specifica 1.261
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
Molecular Weight (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Viscosità 1069 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.09
Percent Purity 99.5%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0462975 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/09/2024 Catalog Number327255000
Numero di lottoA0457520 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2024 Catalog Number327255000
Numero di lottoA0447923 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/02/2024 Catalog Number327255000
Numero di lottoA0455070 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2023 Catalog Number327255000
Numero di lottoA0449686 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number327255000
Titolo del prodotto
Glycerol, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free >