Learn More
Glycerol, 99+%, pure, synthetic, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10001841
Glycerol, 99+%, pure, synthetic, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10001841
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 10001841
Marca: Thermo Scientific Acros 332031000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Punto di fusione 18.0°C
Densità 1.2610g/mL
Punti di ebollizione 290.0°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4716
Quantità 100 mL
Beilstein 01,502
Indice di Merck 15,452
Gravità specifica 1.261
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viscosità 1069 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.09
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Viscous Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0469302 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number332030100,332031000,332030010,332030025
Numero di lottoA0468973 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number332030100,332031000,332030010,332030025
Numero di lottoA0465546 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog Number332030100,332030000,332030010,332031000,332030025
Numero di lottoA0457256 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2024 Catalog Number332030100,332030000,332030010,332031000,332030025
Numero di lottoA0462980 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/05/2024 Catalog Number332030100,332030000,332030010,332031000,332030025
Titolo del prodotto
Glycerol, 99+%, pure, synthetic, Thermo Scientific Chemicals >