Learn More
Glycerol, 99+%, pure, synthetic, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Glycerol |
Punto di fusione | 18.0°C |
Densità | 1.2610g/mL |
Punti di ebollizione | 290.0°C |
Punto d'infiammabilità | 160°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | HOCH2CH(OH)CH2OH |
Indice di rifrazione | 1.4716 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469302 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 332030100,332031000,332030010,332030025 |
A0468973 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 332030100,332031000,332030010,332030025 |
A0465546 | Certificato di analisi | 20/08/2024 | 332030100,332030000,332030010,332031000,332030025 |
A0457256 | Certificato di analisi | 14/06/2024 | 332030100,332030000,332030010,332031000,332030025 |
A0462980 | Certificato di analisi | 23/05/2024 | 332030100,332030000,332030010,332031000,332030025 |
Titolo del prodotto
Glycerol, 99+%, pure, synthetic, Thermo Scientific Chemicals >