Learn More
Glycerol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11433297
Glycerol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11433297
500 mL
Click to view available options
Quantità:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Codice prodotto. 11433297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16205.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Glycerol is used as a solvent, sweetener, preservative, antifreezing agent, thickening agent in liqueurs and humectants in the food industry. It is also used in the preparation of pharmaceutical and personal care products, thereby improving the smoothness and provides lubrication. It is an active component in glycerin soap. It finds application in cough syrups, elixirs and expectorants, toothpaste, soaps, mouthwashes, skin care products, shaving cream, hair care products, and water-based personal lubricants. It is used as a starting material for the preparation of nitroglycerin, allyl iodidie, epichlorohydrin and glycerine acetate. In medical field, it is also used as a laxative and a temporary reduction in the internal pressure of the eye. In addition to this, it is involved to aid in casting gradient gels, protein stabilizer and storage buffer component.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applicazioni
Il glicerolo viene utilizzato come solvente, dolcificante, conservante, antigelo, addensante in liquori e agenti umettanti nell'industria alimentare. Viene inoltre utilizzato nella preparazione di prodotti farmaceutici e per la cura personale, per migliorarne la fluidità e la lubrificazione. È un componente attivo del sapone alla glicerina. Trova applicazione in sciroppi per la tosse, elisir e espettoranti, dentifrici, saponi, colluttori, prodotti per la cura della pelle, creme da barba, prodotti per capelli e lubrificanti a base d'acqua. Viene utilizzato come materiale base per la preparazione della nitroglicerina, ioduro di allile, epicloridrina e glicerina acetato. In campo medico, viene utilizzato anche come lassativo e per la riduzione temporanea della pressione interna dell'occhio. Inoltre, è un supporto per la preparazione di gel a gradiente, uno stabilizzatore proteico e un componente tampone di conservazione.
Solubilità
Miscibile con acqua e alcool. Parzialmente miscibile con etere e acetato di etile. Immiscibile con cloroformio.
Note
Igroscopico. Incompatibile con acido perclorico, ossido di piombo, anidride acetica, nitrobenzene, cloro, perossidi, acidi forti e basi forti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Punto di fusione 18°C
Densità 1.26
Punti di ebollizione 182°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 500 mL
Beilstein 635685
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,4484
Informazioni di solubilità Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Peso formulazione 92.09
Percent Purity ≥99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP17L036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog NumberA16205.AP,A16205.0D,A16205.0F
Numero di lotto10253181 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog NumberA16205.AP,A16205.0D,A16205.0F
Numero di lottoU09K040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/09/2024 Catalog NumberA16205.AP,A16205.0D,A16205.0F
Numero di lotto10252304 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2024 Catalog NumberA16205.AP,A16205.0D,A16205.0F
Numero di lotto10251225 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA16205.AP,A16205.0D,A16205.0F
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glycerol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Glycerol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >