Learn More
Glycerol, pure, 83.5-88.5 wt% aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10073400
Glycerol, pure, 83.5-88.5 wt% aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10073400
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Codice prodotto. 10073400
Marca: Thermo Scientific Acros 277360010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Punto di fusione 18.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2270g/mL
Punti di ebollizione 290.0°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4750
Quantità 1 L
Beilstein 01, 502
Indice di Merck 15, 4520
Gravità specifica 1.227
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viscosità 1069 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.09
Percent Purity 83.5 to 88.5%
Grado Pure
Forma fisica Viscous Liquid
Titolo del prodotto
Glycerol, pure, 83.5-88.5 wt% aqueous solution, Thermo Scientific Chemicals >