Learn More
Glycerol, puriss., Honeywell Codice prodotto.: 15681470
Glycerol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15681470
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Codice prodotto. 15681470
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 155231L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Densità 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Residuo della combustione ≤0.01% (as SO4)
Punto di combustione 698°F
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantità 1 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densità vapore 3.1 (vs air)
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore 1mmHg (20°C)
Percent Purity 99 to 101% (alkalimetric)
Grado puriss.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoO078G Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog Number15523-1L
Numero di lottoO087G Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number
Numero di lottoO087B Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/11/2024 Catalog Number15523-1L
Numero di lottoO067B Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/09/2024 Catalog Number15523-1L
Numero di lottoO005G Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/11/2024 Catalog Number15523-1L
Identificativo prodotto
  • Glycerol
Titolo del prodotto
Glycerol, puriss., Honeywell >