Learn More
Glycine, ≥99%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15815158
Glycine, ≥99%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15815158 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
500 g, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Codice prodotto. 15815158
Marca: Thermo Scientific J16407.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.067
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Punto di fusione ∼245°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Densità 1.595
Quantità 500 g
Peso formulazione 75.07
Percent Purity ≥99%
Gravità specifica 1.595
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto200619 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog NumberJ16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1
Numero di lotto204994 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog NumberJ16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1
Numero di lotto204990 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog NumberJ16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1
Numero di lotto230484 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2023 Catalog NumberJ16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1
Numero di lotto230825 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2023 Catalog NumberJ16407.A7,J16407.36,J16407,J16407.A1
Titolo del prodotto
Glycine, ≥99%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >