Learn More
Gold powder, -20+100 mesh, Premion™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11310679
Gold powder, -20+100 mesh, Premion™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11310679
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11310679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000136.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 5 g
Percent Purity 99.995%
Grado Premion™
Dimensioni maglia −20+100 Mesh
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS23I046 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/06/2022 Catalog Number000136.03,000136.06
Numero di lottoX26H020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number000136.03,000136.06
Numero di lottoQ01I012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number000136.03,000136.06
Numero di lottoP21E008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number000136.03,000136.06
Numero di lottoE29N33 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number000136.03,000136.06
Titolo del prodotto
Gold powder, -20+100 mesh, Premion™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >