missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gold shot, 0.8-6mm (0.03-0.2in), Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals

Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 011355.14

Codice prodotto. 11371129

  • dietro preventivo / 25g

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

7440-57-5
25 g
99.999%
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati

Certificati

Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.

5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoC26Z024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011355.03,011355.14,011357.09,011355.06
Numero di lottoH04H07 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011355.03,011355.14,011357.09,011355.06
Numero di lottoF05G09 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011355.03,011355.14,011357.09,011355.06
Numero di lottoJ18E30 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011355.03,011355.14,011357.09,011355.06
Numero di lottoI28F12 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011355.03,011355.14,011357.09,011355.06
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Gold shot, 0.8-6mm (0.03-0.2in), Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals > 25g

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato