Learn More
Gold wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11321548
Gold wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11321548
5 m
Click to view available options
Quantità:
1 m
25 m
5 m
Codice prodotto. 11321548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010968.G5
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold wire
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 5 m
Percent Purity 99.998%
Grado Premion™
Odore Odorless
Peso ≈0.15g/m
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoW01I007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2023 Catalog Number010968.G5,010968.G9,010968.G1
Numero di lottoQ09E021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010968.G5,010968.G9,010968.G1
Numero di lottoW20E012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010968.G5,010968.G9,010968.G1
Numero di lottoC28R031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010968.G5,010968.G9,010968.G1
Numero di lottoJ21M15 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010968.G5,010968.G9,010968.G1
Titolo del prodotto
Gold wire, 0.1mm (0.004in) dia, Premion™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >