Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Gooseneck Light Guide
Fiber optic flex and stay light guide in a black lacquered semi-rigid gooseneck tubing.
204.00€ - 403.92€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) | 0.4 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 11 mm |
Diametro (sistema metrico) interno | 4.5 mm |
Dimensioni (L x P x A) | 4.5 mm Fiber Bundle Diameter |
Lunghezza (sistema imperiale) | 23.6 in. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11802452
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
154101 |
Gooseneck Single Light Guide |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12818095
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
154302 |
Gooseneck Triple Light Guide | N/A | |||||||
Descrizione
- Light guide with eco-friendly Puravis™ fiber optics.
- Precise positioning offers complete control of light placement.
- Gooseneck branches are positioned in opposite directions to create near shadow-free illumination.
- Re-adjust with ease.
- For use with cold light source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL.
Specifica
0.4 in. | |
4.5 mm | |
23.6 in. | |
600 mm |
11 mm | |
4.5 mm Fiber Bundle Diameter | |
600 mm | |
Optical glass fibers |
Titolo del prodotto
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Gooseneck Light Guide