Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Gooseneck Light Guide for KL300 LED
Fiber optic flex and stay light guide in a black lacquered semi-rigid gooseneck tubing.
166.00€ - 248.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11832442
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
170101 |
Single Branch Fiber Optic Lightguide |
166.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11842442
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
170202 |
248.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||||
Descrizione
- Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
- Precise positioning offers complete control of light placement.
- Gooseneck branches positioned in opposite directions create near shadow-free illumination.
- Re-adjust with ease.
- For use with Cold light source KL300LED. Diameter: End tip: 6 mm, Lightsource adapter: 9 mm, Active Fiber optic bundle: 4.5 mm, Outer Jacketing: 6.5 mm
Specifica
500 mm |
Titolo del prodotto
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Gooseneck Light Guide for KL300 LED