Learn More
Gosselin™ Provette a fondo conico da 50 ml Gosselin™
Compatible with standard rotors. Gosselin™ Conical Base Polypropylene Test Tubes come with green screw cap.
Marca: Gosselin™ TC50-01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sterile
- Centrifuge tubes
- With detachable sterility certificate
Specifica
CE, IVD | |
Natural | |
Polypropylene | |
Sacchetto | |
Conical | |
29.2 mm | |
Provetta da centrifuga |
Blue | |
50 mL | |
600 | |
Non-sterile | |
Yes | |
Sì |
Titolo del prodotto
Gosselin™ Provette a fondo conico da 50 ml Gosselin™ > Sterile; Polypropylene; With Blue Screw cap