Learn More
Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™
In polistirene o polipropilene. Provette a fondo sferico Gosselin™ da 5ml di forma rotonda.
Marca:  Gosselin TK75-023
Codice prodotto. 12123841
  • 262.42€ / pezzi 2000
Spedizione stimata: 15-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Natural polystyrene or polypropylene tube
  • Nominal capacity of 5ml 
  • Assembled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EC N°1935/2004
LDPE
5 mL
Polypropylene
500BG
No
12.8 mm
Test Tube
White
Natural
74.5 mm
Clinical, Dairy, Environment, Industries, Microbiology
2000 Pack
Non-sterile
Wing Cap
Titolo del prodotto
Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™ > Nonsterile; Polypropylene; With Wing cap