Learn More
Corning™ Sacchetti autoclavabili Gosselin™
For autoclaving contaminated products safely
Marca: Corning™ SA14-03
Descrizione
- HDPE bags
- Thermal resistance 134°C
- Transparent
Order Info
I sacchetti non stampati sono confezionati in scatole. I sacchetti stampati sono imballati in rotoli.
Specifica
9 l | |
Naturale | |
40 cm | |
Simbolo di rischio biologico | |
15.74 in. | |
23.62 in. |
2.37 galloni | |
60 cm | |
Autoclavabile | |
Prodotti clinici, lattiero-caseari, ambientali, industrie, microbiologia | |
40μ m | |
HDPE |