Learn More
Gosselin™ Sacchetti con chiusura a zip a doppia tasca Gosselin™
Provides an excellent transport and storage option for solid samples. Gosselin™ Pocket ZIP Bags are nonsterile and manufactured from PE plastic.
Marca: Gosselin™ SP8-08
373.66 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Quick closure system
- Single or double pocket
- Available in a range of colors
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Natural | |
Polietilene | |
50 μm | |
300 mm |
Per la raccolta e il trasporto di campioni solidi e provette, settore industriale e prodotti lattiero-caseari | |
Sterile | |
Cartone da 1000 | |
200 mm |