Learn More
Gosselin™ Sacchetti con chiusura a zip a doppia tasca Gosselin™
Provides an excellent transport and storage option for solid samples. Gosselin™ Pocket ZIP Bags are nonsterile and manufactured from PE plastic.
113.59€ - 605.00€
Specifica
Materiale Polyethylene
Spessore (sistema metrico) 50 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11713254
Vedere i documenti
Gosselin™
SP2-01
Blue 170 mm
203.51€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11723254
Vedere i documenti
Gosselin™
SP2-18
Natural 170 mm
113.59€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11743254
Vedere i documenti
Gosselin™
SP5-08
Natural 220 mm
159.01€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11793254
Vedere i documenti
Gosselin™
SP8-08
Natural 300 mm
605.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11887313
Vedere i documenti
Gosselin™
SP2-05
Yellow 170 mm
211.47€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Quick closure system
  • Single or double pocket
  • Available in a range of colors
Specifica
Specifica
Polyethylene
50 μm