Learn More
Gosselin™ Bottiglie tiosolfato di sodio quadrate in HDPE Gosselin™ Codice prodotto.: 11720455
Aggiungi al carrello
Gosselin™ Bottiglie tiosolfato di sodio quadrate in HDPE Gosselin™
Codice prodotto. 11720455
1 l, 182 mm, Tappo a vite in polipropilene rosso con guarnizione sagomata, Bulk
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1 l
1000 ml
Altezza (sistema metrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Include:
10 mg/L Sodium Thiosulfate
120 mg/L Sodium Thiosulfate
20 mg/L Sodium Thiosulfate
Tappo a cerniera in LDPE rosso con bordo interno e anello di sicurezza
Tappo a vite in polietilene rosso con guarnizione sagomata
Tappo a vite in polipropilene rosso con guarnizione sagomata
Imballaggio:
Bulk
Individually Wrapped
Codice prodotto. 11720455
Marca: Gosselin™ HFC100050
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-dosed with sodium thiosulfate which inhibits the action of chlorine, bromine and ozone dissolved in water. Gosselin™ Square HDPE Bottles are manufactured from translucent HDPE with a graduated surface.
  • Break resistant
  • Bottles are screw cap assembled (tamper evidence not engaged)
  • Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 l
Colore Traslucido
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Include Tappo a vite in polipropilene rosso con guarnizione sagomata
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 82 mm
Imballaggio Bulk
Quantità 77/cartone
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 82 mm
Colore chiusura Rosso
Graduazioni
Certificazione/Conformità °
Closure Included
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 182 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite antimanomissione
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto787158 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/07/2021 Catalog NumberHFC1000-50
Numero di lotto784970 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/07/2021 Catalog NumberHFC1000-50
Numero di lotto784969 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/07/2021 Catalog NumberHFC1000-50
Numero di lotto780084 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/07/2021 Catalog NumberHFC1000-50
Numero di lotto780083 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/07/2021 Catalog NumberHFC1000-50
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
Titolo del prodotto
Gosselin™ Bottiglie tiosolfato di sodio quadrate in HDPE Gosselin™ >