Learn More
Gosselin™ Spalmatore a L per inoculazione in polistirene Gosselin™
For spreading over the surface of solid media in microbiological applications. Gosselin™ Inoculating L-Shaped Spreaders are manufactured from polystyrene.
Marca:  Gosselin™ ETAR-02
Codice prodotto. 11836191
  • 46.15€ / pezzi 400
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Curved end
  • Sterile and disposable
  • Packed in tamper-evident ZIP bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bianco
Quantità per cartone: 4000
Polistirene
Sterile
CE N°1935/2004, ISO 11137
148 mm
Forma a L
Spalmatrice per inoculazione
Per usi nei settori lattiero-caseario, ambientale, industriale, microbiologico
Titolo del prodotto
Gosselin™ Spalmatore a L per inoculazione in polistirene Gosselin™ > 10 boxes x 80 zip bags of 5