Learn More
Provette a fondo tondo da 10 ml in polipropilene Gosselin™
Manufactured from polypropylene. Gosselin™ Polypropylene 10mL Round-Base Tubes stoppers are sold separately.
Marca:  Gosselin TR95-04
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11773294
  • 206.37€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 29-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Natural polypropylene 
  • Nominal capacity of 10 ML
  • Certified compliant with EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
  • Without stopper/cap
Specifica
Specifica
CE, IVD, ISO 11137
LDPE
10 ml
Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
Cartone da 1000
Sterile
Sì; Tappo con alette
Red
Natural
Polypropylene
250 sacchetti
No
15.4 mm
Provetta a fondo arrotondato