Learn More
Provette a fondo tondo da 10 ml in polipropilene Gosselin™
Manufactured from polypropylene. Gosselin™ Polypropylene 10mL Round-Base Tubes stoppers are sold separately.
90.30€ - 209.80€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, IVD, ISO 11137 |
---|---|
Colore | Natural |
Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con | Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11758064
|
Gosselin
TR95-23 |
Nonsterile; Diameter: 15.4mm; Without closure |
90.30€
pezzi 1250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11763294
|
Gosselin
TR95-03 |
Sterile; Diameter: 15.4mm; With Red Straight cap |
209.80€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11773294
|
Gosselin
TR95-04 |
Sterile; Diameter: 15.4mm; With Red Wing cap |
206.37€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Natural polypropylene
- Nominal capacity of 10 ML
- Certified compliant with EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
- Without stopper/cap
Specifica
CE, IVD, ISO 11137 | |
10 ml | |
Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia | |
No | |
15.4 mm |
Natural | |
Polypropylene | |
250 sacchetti | |
Sterile | |
Provetta per analisi |