Learn More
Gosselin™ Secchio in polipropilene con coperchio e maniglia Gosselin™
Eccellenti per la conservazione generica in laboratorio. I secchi con manico Gosselin™ in polipropilene sono realizzati in plastica polipropilenica di colore bianco.
153.17€ - 317.44€
Specifica
Product Type | Portaprovette |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | White |
Include | Tappo a pressione, maniglie e coperchi |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11743264
|
Gosselin™
JT10-01 |
153.17€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11762525
|
Gosselin™
JT16-01 |
N/A | |||||||
11719535
|
Gosselin™
JT38-01 |
317.44€
pezzi 75 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11753264
|
Gosselin™
JT30-01 |
3000 ml |
290.23€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11733264
|
Gosselin™
JT57-05 |
5700 mL |
208.60€
pezzi 45 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Prodotto non sterile
- Pratica maniglia di trasporto
- Chiusura con sigillo antimanomissione
Specifica
Portaprovette | |
Autoclavable | |
Tappo a pressione, maniglie e coperchi |
Polypropylene | |
White |