Learn More
Provette a fondo tondo da 10 ml in polistirene Gosselin™
In polistirene. Le provette a base tonda Gosselin™ in polistirene da 10 ml sono indicate per applicazioni cliniche, alimentari e industriali.
Marca: Gosselin TL95-01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Round base
- Polystyrene
- Natural (clear) color
- Safe for food
- Certified EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Specifica
CE, IVD, ISO 11137 | |
10 mL | |
For clinical, dairy, environment, industries, microbiology | |
1250 Carton | |
Non-sterile | |
Not Included |
Natural | |
Polystyrene | |
250BG | |
No | |
17.8 mm | |
Test Tube |