Learn More
Provette a fondo tondo da 10 ml in polistirene Gosselin™
In polistirene. Le provette a base tonda Gosselin™ in polistirene da 10 ml sono indicate per applicazioni cliniche, alimentari e industriali.
89.43€ - 216.70€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, IVD, ISO 11137 |
---|---|
Colore | Naturale |
Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
Materiale | Polistirene |
Da utilizzare con | Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11709392
|
Gosselin
TR95-22 |
15.4 mm |
89.43€
pezzi 1250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11729392
|
Gosselin
TR95-01 |
15.4 mm |
216.70€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11719392
|
Gosselin
TR95-24 |
15.4 mm |
199.52€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11799382
|
Gosselin
TL11-01 |
16 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11717325
|
Gosselin
TL95-01 |
17.8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Base tonda
- Polistirene
- Colore naturale (trasparente)
- Indicate per alimenti
- Sterili
- Certificate EC N°1935/2004, ISO 11137: Nil
Specifica
CE, IVD, ISO 11137 | |
10 ml | |
Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia | |
No | |
Provetta per analisi |
Naturale | |
Polistirene | |
250 sacchetti | |
Non-sterile |