Learn More
Provette a fondo tondo da 10 ml in polistirene Gosselin™
In polistirene. Le provette a base tonda Gosselin™ in polistirene da 10 ml sono indicate per applicazioni cliniche, alimentari e industriali.
Marca: Gosselin TR95-24
Descrizione
- Round base
- Polystyrene
- Natural (clear) color
- Safe for food
- Certified EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Specifica
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
10 ml | |
Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia | |
Cartone da 1000 | |
Non-sterile | |
Sì; Tappo con alette |
Rosso | |
Naturale | |
Polistirene | |
250 sacchetti | |
No | |
15.4 mm | |
Provetta per analisi |