Learn More
Provette a fondo tondo da 10 ml in polistirene Gosselin™
In polistirene. Le provette a base tonda Gosselin™ in polistirene da 10 ml sono indicate per applicazioni cliniche, alimentari e industriali.
Marca:  Gosselin TR95-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.40000kg
Codice prodotto. 11729392
  • 216.70€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Round base
  • Polystyrene
  • Natural (clear) color
  • Safe for food
  • Certified EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Specifica
Specifica
CE, IVD, ISO 11137
LDPE
10 ml
No
250 sacchetti
No
15.4 mm
Provetta per analisi
Rosso
Naturale
Polistirene
Per settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
Cartone da 1000