Learn More
Corning™ S-Diluter-1
Automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 80 to 400mL.
Marca:  Corning™ S-DILUTER-1
Codice prodotto. 15599783
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adjustable speed, time, and blending strength
  • Includes a removable bag holder
  • Program setting mode: 9 programs
  • Dual pump mode to reduce dilution time
  • Recordable dilution parameters Accurate
  • Weighing accuracy ≤1% for weights greater than 5 g
  • Dilution accuracy <1%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dilution: <1%; Weighting: <1% from 5g
Dilution of samples including food, agricultural, chemical, and cosmetic
9
Automated Diluter
Removable bag holder
Titolo del prodotto
Corning™ S-Diluter-1 > S-Diluter-1