Learn More
Piastra Petri quadrata Gosselin™
Indicate per i controlli ambientali, nella determinazione della contaminazione microbica globale di superfici come quella cutanea, quella di cucine e sale operatorie e quella di esposizioni alimentari. Le piastre di Petri quadrate Gosselin™ sono dotate di fondo piatto con una griglia numerata da 10 mm a 10 mm contrassegnata da 1 a 4 e da A a D per semplificare il calcolo delle unità per cm2 che formano la colonia.
Marca: Gosselin BP124-05
95.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Caratteristiche:- Ideale come piastra di raccolta per piastre filtranti Nunc
- Piastra per la conservazione di composti, campioni o biomolecole
- Pozzetti a fondo sferico per ridurre la ritenzione dei liquidi
- Colore naturale
- Disponibilità di codici a barre personalizzati
Volumi utili:
- 260251 e 260252 50-1000 μl/pozzetto
- 278743 e 278752 50-1900 μl/pozzetto
Prodotto consigliato per:
Raccolta dei campioni; stoccaggio; chimica combinatoria; applicazioni di libreria; crescita di batteri e lieviti; piastre di raccolta per piastre filtranti Nunc
Specifica
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
Naturale | |
Pozzetti quadrati | |
Petri Dish | |
Per applicazioni cliniche, ambientali, industriali, di microbiologia | |
15.8 mm |
Basso | |
Polistirene | |
Prodotto sterile | |
1 | |
Cartone da 252 |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning