Learn More
Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle Codice prodotto.: 15368511
Aggiungi al carrello
Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle
Codice prodotto. 15368511
500 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Codice prodotto. 15368511
Marca: Gosselin™ FC50012
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Application: Environmental and Water Testing
  • Break-resistant polyethylene terephthalate (PET)
  • Molded graduations
  • Leak-proof tamper-evident HDPE screw caps
  • Available with or without sodium thiosulfate
  • Traceable labels
  • Large openings minimize risk of contamination
  • Film-packed or individually bagged
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Include No Sodium Thiosulfate
Materiale HDPE
N. per custodia 100/Cs.
Sterilità Sterile
Colore chiusura Bianco
Graduated Yes
Forma Pozzetti quadrati
Dimensione chiusura 37 mm
Tipo di chiusura Screw Cap with Wad
Titolo del prodotto
Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle >