Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa lenta in cellulosa di grado 114
Filtri per particolati metallici.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11718563
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Pure grade
  • Made of cellulose fibers
  • Alpha content of nearly 100% according precise norms
  • Ash content:0.06%
Application
  • Used for filtration of barium, lead, zinc, nickel sulphates, hydroxide, fluoride of calcium
  • Used in essential, industrial oil
  • Atmospheric analysis
  • Beverage industry
  • Food, chemical industry
Specifica
Specifica
Ash Content: 0.06%
Cellulose
3 to 5 μm
114
0.14 mm
15 mm
Sheet
3 to 5 μm
Filtration of fine precipitates such as Nickel Sulphide, Lead Dioxide, Calcium Fluoride
100 Pack
15 x 15mm
15 mm