Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa lenta in cellulosa di grado 114
Filtri per particolati metallici.
3.50€ - 81.35€
Specifica
Descrizione | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Materiale | Cellulosa |
Particle Retention | da 3 a 5 μm |
Dimensione del poro | da 3 a 5 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione di precipitati fini quali solfuro di nichel, diossido di piombo, fluoruro di calcio |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11724283
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 185 mm |
35.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11734203
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 125 mm |
7.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11704213
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 185 mm |
12.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11794273
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11744283
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 210 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11734283
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11754283
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 320 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11724273
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11734273
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11704283
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 125 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11714283
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11790235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 45 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11704203
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11718563
|
Fisherbrand™
|
Sheet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Description
- Carta da filtro a pori larghi
- Realizzata con il 100% di fibre in linter di cotone
- Lavata con acido e pulita con acqua demineralizzata per ottenere un'elevata purezza
- Tenore di ceneri dello 0.007%
- Applicazioni: Industria chimica, alimentare e delle bevande e analisi atmosferica
Specifications
Ash Content: 0.06% | |
da 3 a 5 μm | |
Filtrazione di precipitati fini quali solfuro di nichel, diossido di piombo, fluoruro di calcio | |
100 conf. |
Cellulosa | |
da 3 a 5 μm | |
114 | |
0.14 mm |