Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa lenta in cellulosa di grado 114
Filtri per particolati metallici.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12240kg
Descrizione
- Pure grade
- Made of cellulose fibers
- Alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content:0.06%
Application
- Used for filtration of barium, lead, zinc, nickel sulphates, hydroxide, fluoride of calcium
- Used in essential, industrial oil
- Atmospheric analysis
- Beverage industry
- Food, chemical industry
Specifica
Ash Content: 0.06% | |
Cellulosa | |
da 3 a 5 μm | |
114 | |
0.14 mm | |
125 mm |
Disco semplice | |
da 3 a 5 μm | |
Filtrazione di precipitati fini quali solfuro di nichel, diossido di piombo, fluoruro di calcio | |
100 conf. | |
125 mm |