Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa molto lenta in cellulosa di grado 115
Fisherbrand™ Grade 115 Cellulose Very Slowly Filtering Qualitative Filter Paper are made of cellulose fibers.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11744293
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
  • Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Specifica
Specifica
Ash Content: 0.06%
Cellulose
2 to 3 μm
115
0.14 mm
125 mm
Folded Disc
2 to 3 μm
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide
100/Pk.
125 mm