Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa molto lenta in cellulosa di grado 115
Fisherbrand™ Grade 115 Cellulose Very Slowly Filtering Qualitative Filter Paper are made of cellulose fibers.
5.30€ - 79.75€
Specifica
Dimensione del poro | da 2 a 3 μm |
---|---|
Quantità | 100 conf. |
Spessore (sistema metrico) | 0.14 mm |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11455198
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 125 mm |
14.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11465198
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 150 mm |
20.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11425198
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
6.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11435198
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 90 mm |
9.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11794293
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 320 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11764283
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11774283
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11754213
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11734293
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11744293
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 125 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11750245
|
Fisherbrand™
|
Disc | 190 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11794213
|
Fisherbrand™
|
Disc | 210 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11714233
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11760245
|
Fisherbrand™
|
Disc | 320 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11740245
|
Fisherbrand™
|
Disc | 45 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11754293
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11764293
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 185 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11784293
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11784213
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 185 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Specifica
da 2 a 3 μm | |
100 conf. | |
0.14 mm |