Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa molto lenta in cellulosa di grado 115
Fisherbrand™ Grade 115 Cellulose Very Slowly Filtering Qualitative Filter Paper are made of cellulose fibers.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Ash content is 0.007%
- With very fine pores
- Used for extremely difficult filtration conditions such as cold barium sulphate, metastannic acid and cuprous oxide
Specifica
Ash Content: 0.007% | |
Cellulosa | |
da 2 a 3 μm | |
15 | |
0.14 mm | |
185 mm |
Disco semplice | |
da 2 a 3 μm | |
Per filtrazione in condizioni molto difficili, solfato di bario, acido metastannico, ossido rameoso | |
100 conf. | |
Quantitative Filter Paper |