Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
Marca:  Cytiva 3030-909
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.52000kg
Codice prodotto. 15893704
  • 284.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Grade 3MM Chr
  • Square
Specifica
Specifica
40 x 40 cm
Filter paper for blotting
40 cm
40 cm
Grade 3MM Chr