Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
284.00€ - 560.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15893704
|
Cytiva
3030-909 |
40 x 40 cm |
284.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15520113
|
Cytiva
3030-928 |
60 x 60 cm |
560.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Grade 3MM Chr
- Square
Specifica
Filter paper for blotting | |
Grade 3MM Chr |