Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 601
Da utilizzare per le operazioni di analisi nei laboratori. La carta da filtro in cellulosa per impieghi generici Fisherbrand™ grado 601 caratterizzata da una velocità di filtrazione media.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Applications:- Used in hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food industries
Specifica
400 mm dia. | |
Cellulosa | |
Da 5 a 13 μm | |
601 | |
0.16 mm | |
400 mm |
Disco ripiegato | |
Da 5 a 13 μm | |
Carta da filtro per attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media | |
100/Pk. | |
400 mm |