Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 601
Da utilizzare per le operazioni di analisi nei laboratori. La carta da filtro in cellulosa per impieghi generici Fisherbrand™ grado 601 caratterizzata da una velocità di filtrazione media.
4.18€ - 235.00€
Specifica
Materiale | Cellulosa |
---|---|
Particle Retention | da 5 a 13 μm |
Dimensione del poro | da 5 a 13 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Carta filtro usata per le attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media |
Grado | 601 |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11502013
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 270 mm dia. |
20.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11765345
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 320 mm dia. |
25.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11724766
|
Fisherbrand™
|
Foglio | 450 x 450 mm |
235.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11705365
|
Fisherbrand™
|
Foglio | 570 x 460 mm |
39.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11745365
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 190 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11833420
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 250 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11755365
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 400 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11843420
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 330 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11795365
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 270 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11765365
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 450 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11775365
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 500 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11745355
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 100 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15525689
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 125 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11755355
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 120 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15515689
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 110 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11715345
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 130 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15535689
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 150 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11735355
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 180 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12394058
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 15 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15545689
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 185 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15555689
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 240 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11735345
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 210 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11725345
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 190 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11795345
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 250 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11725365
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 100 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11785365
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 110 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11795355
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 330 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11785355
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 300 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11775335
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 40 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15565679
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 42.5 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11725355
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 45 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11795335
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 47 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11715355
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 75 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15575679
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 55 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15585679
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 70 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11705355
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 500 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11775355
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 80 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15505689
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 90 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12370140
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 130 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11735365
|
Fisherbrand™
|
Disco ripiegato | 150 mm dia. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Applicazioni:- utilizzabile negli ospedali, nei laboratori di ricerca, nelle scuole, nelle industrie chimica, farmaceutica, cosmetica e alimentare
Specifica
Cellulosa | |
da 5 a 13 μm | |
601 | |
0.16 mm |
da 5 a 13 μm | |
Carta filtro usata per le attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media | |
100 conf. |