Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 604
Designed to protect laboratory surfaces against hazardous spills. Fisherbrand™ Grade 604 Surface Protection Paper guards against damage from acids, toxic, corrosive and radioactive fluids and impacts.
Marca:  Fisherbrand™ 0604R00021
Codice prodotto. 11758722
  • 150.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disponibile in fogli o rotoli
  • La carta assorbente con sostegno in polietilene da 125 g/m2 assorbe rapidamente gli sversamenti impedendone la diffusione sulla superficie di lavoro
Specifica
Specifica
Surface Protection Paper
50 m
50 m x 46 cm
Bianco
1 rotoli
Grade 604 Paper
0.46 m
Polietilene
0.25 mm
Roll