Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 604
Designed to protect laboratory surfaces against hazardous spills. Fisherbrand™ Grade 604 Surface Protection Paper guards against damage from acids, toxic, corrosive and radioactive fluids and impacts.
66.25€ - 256.00€
Specifica
Product Type | Carta protettiva per superfici |
---|---|
Materiale | Grade 604 Paper |
Backing Material | Polietilene |
Colore | White |
Spessore | 0.25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11710005
|
Fisherbrand™
0604R00022 |
50 m x 6 cm | Roll | N/A | N/A | N/A | |||||
11715375
|
Fisherbrand™
0604F00021 |
520 x 420 mm | Sheet | N/A | N/A | N/A | |||||
11725375
|
Fisherbrand™
0604F00023 |
600 x 500 mm | Sheet | N/A | N/A | N/A | |||||
11728742
|
Fisherbrand™
0604F00022 |
570 x 460 mm | Sheet |
108.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11758722
|
Fisherbrand™
0604R00021 |
50 m x 46 cm | Roll |
150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Available in sheet or roll form
- Polyethylene backed 125g/m2 absorbent paper quickly soaks up spills and prevents flow through to work surface
Specifica
Carta protettiva per superfici | |
Polietilene | |
0.25 mm |
Grade 604 Paper | |
White |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 604