Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 606
Used as absorbent paper for bench protection. Fisherbrand™ Grade 606 Surface Protection Paper is white ultra-absorbent paper with one-side PE coating.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.55600kg
Descrizione
Applicazioni:- Capacità di assorbimento: 200 g/m2
- Protezione dei banchi da laboratorio da fluidi acidi, tossici, corrosivi e radioattivi, nonché dagli urti di oggetti in vetro
- Per un maggiore recupero di materiali di valore, ad esempio metalli preziosi
- Protezione e collocamento di gabbie di animali
Specifica
Carta protettiva per superfici | |
Sì | |
500 mm | |
Bianco | |
50/conf. |
Carta | |
600 mm | |
Polietilene | |
Protezione dei banchi da laboratorio da urti e fluidi acidi, tossici, corrosivi e radioattivi | |
50/conf. |