Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 606
Used as absorbent paper for bench protection. Fisherbrand™ Grade 606 Surface Protection Paper is white ultra-absorbent paper with one-side PE coating.
104.00€ - 374.00€
Specifica
Product Type | Carta protettiva per superfici |
---|---|
Materiale | Carta |
Assorbanza | Sì |
Backing Material | Polietilene |
Colore | Bianco |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11730005
|
Fisherbrand™
|
50 m | 0.6 m |
252.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11708513
|
Fisherbrand™
|
50 m | 0.49 m |
260.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11704656
|
Fisherbrand™
|
570 mm | 460 mm |
104.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11738742
|
Fisherbrand™
|
600 mm | 500 mm |
138.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11749865
|
Fisherbrand™
|
50 m | 0.92 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Applications:- Absorption capacity: 200g/m2
- Protects laboratory benches against acids, toxic, corrosive and radioactive fluids, glass impacts
- Aids recovery of valuable material like precious metals
- Protection and laying out of animals cages
Specifica
Carta protettiva per superfici | |
Sì | |
Bianco |
Carta | |
Polietilene | |
Protezione dei banchi da laboratorio da fluidi acidi, tossici, corrosivi e radioattivi, nonché dagli urti |