Learn More
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Adatto per tutti i sistemi di estrazione.
Marca: Fisherbrand™ 0007N00130
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 100% High pure cotton linters fibers
- Neutral and fat free
- High mechanical strength
- Excellent retention capacity
Applications:
- Extraction of sulphur
- Extraction of the content of free lipids in food
- Determination of dust and tar in industrial air and gases
- Lacquer, binder analysis in paint colours
- Control of emission smokes in industrial chimneys
- Gravimetric analysis of dust in gases
Specifica
58 mm | |
Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases | |
Suitable for all extractors systems | |
Extraction Thimble |
High Purity Cellulose Fibers and Cotton Linters | |
7 | |
170 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7 > Inside Diameter: 58mm; Length: 170mm