Learn More
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Adatto per tutti i sistemi di estrazione.
Marca:  Fisherbrand™ 0007N00033
Codice prodotto. 11794526
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 100% High pure cotton linters fibers
  • Neutral and fat free
  • High mechanical strength
  • Excellent retention capacity
Applications:
  • Extraction of sulphur
  • Extraction of the content of free lipids in food
  • Determination of dust and tar in industrial air and gases
  • Lacquer, binder analysis in paint colours
  • Control of emission smokes in industrial chimneys
  • Gravimetric analysis of dust in gases
Specifica
Specifica
34 mm
Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases
Suitable for all extractors systems
Extraction Thimble
High Purity Cellulose Fibers and Cotton Linters
7
130 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7 > Inside Diameter: 34mm; Length: 130mm