Learn More
3M™ Graffiti Remover 1500
A safe and simple way to remove unsightly graffiti from plastic, painted, or varnished surfaces.
251.00€ - 861.00€
Specifica
Product Type | Graffiti Remover |
---|---|
Forma | Liquid |
Da utilizzare con (applicazione) | Graffiti Removal |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Plastic, Painted or Varnished Surfaces |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17159340
|
3M™
7000082043 |
500 mL |
251.00€
4 bottiglie |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17169340
|
3M™
7000082045 |
5 L |
861.00€
4 bottiglie |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Graffiti remover for plastic, painted or varnished surfaces
- Effective against aerosol spray paint, permanent markers, lipstick, crayon, and emulsion paint
- The solvent’s liquid form allows for quick penetration and rapid breakdown of graffiti
- Does not contain NEP (N-Ethyl-pyrrolidone) or NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) used in other graffiti removers, which can pose a significant risk to health
- Has minimal odor, enhancing user comfort and efficiency unlike traditional chemical removers which emit powerful odors and harmful vapors
- Low environmental impact since the product does not contain aromatic, aliphatic, or chlorinated solvents
Specifica
Graffiti Remover | |
Liquid | |
Graffiti Removal | |
Plastic, Painted or Varnished Surfaces |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 3M Graffiti Remover 1500
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, benzyl alcohol, (2-Methoxymethylethoxy)propanol, Fatty acids, C16-18, 3-b
Titolo del prodotto
3M™ Graffiti Remover 1500