Learn More
Fisherbrand™ Incubatore microbiologico con convezione a gravità
Controller digitale
2195.00€ - 3070.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano | 25 kg |
---|---|
Materiale camera | Acciaio inox |
Convection Type | Gravità |
Materiale | Stainless Steel |
N. di ripiani | 2 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15895901
|
Fisherbrand™
50155066 |
75 L |
2195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15815911
|
Fisherbrand™
50155068 |
117 L |
2575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15835911
|
Fisherbrand™
50155070 |
194 L |
3070.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Controller digitale
- Convezione a gravità
- Sportello interno in vetro per osservare agevolmente i campioni
- Protezione da sovratemperatura
- Interni in acciaio inox
- Porta di accesso come dotazione standard
- Sovrapponibile
- Supporti per ripiani di facile rimozione e spigoli arrotondati per semplificare la pulizia
- Due ripiani in acciaio inox perforati forniti come dotazione standard
- Garanzia di due anni su componenti e manodopera
- Marchio CE
Specifica
25 kg | |
Gravità | |
2 | |
Da temperatura ambiente +7 a 75 °C | |
Digitale | |
±0.8°C at 37°C | |
230 V, 50/60 Hz |
Acciaio inox | |
Stainless Steel | |
UK e UE | |
Incubatore microbiologico | |
±0.3°C at 37°C | |
Garanzia di due anni su componenti e manodopera |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Incubatore microbiologico con convezione a gravità