Learn More
Fisherbrand™ Stufa con convezione a gravità
Forno per usi generici in applicazioni di essiccazione e riscaldamento di base
Marca: Fisherbrand™ 50155067
Descrizione
- Controller digitale
- Convezione a gravità
- Protezione da sovratemperatura
- Interni in acciaio inox
- Sovrapponibile
- Valvola di regolazione a controllo manuale per una maggiore circolazione dell'aria
- Supporti per ripiani di facile rimozione e spigoli arrotondati per semplificare la pulizia
- Due ripiani a griglia forniti come dotazione standard
- Garanzia di due anni su componenti e manodopera
- Marchio CE
Per essiccazione, riscaldamento, usi generici
Specifica
Acciaio inox | |
65L | |
Digitale | |
25 kg | |
UK e UE | |
±4.5 °C a 150 °C | |
414 x 328 x 480mm | |
42 kg | |
1550 W |
Gravità | |
Da 50 a 250 °C | |
Acciaio inox | |
2 | |
±0.4 °C a 150 °C | |
Garanzia di due anni su componenti e manodopera | |
565 x 530 x 720 mm | |
230 V, 50/60 Hz |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Stufa con convezione a gravità > Capacity: 65L