Learn More
Deutsch Neumann™ Spaziatori in gomma naturale grigia
Excellent for general laboratory use. Deutsch Neumann™ Grey Rubber Spacers for Filtering (GUKO) are manufactured from natural rubber.
Marca: Deutsch Neumann™ 2010171
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Durometer 40 Shore A
- Excellent cold flexibility
- High tensile strength and resilience
Specifica
Grigio | |
Set da 1 | |
35 mm | |
58 mm |
Gomma naturale | |
Spaziatori | |
78 mm |