Learn More
Deutsch Neumann™ Spaziatori in gomma naturale grigia
Excellent for general laboratory use. Deutsch Neumann™ Grey Rubber Spacers for Filtering (GUKO) are manufactured from natural rubber.
1.20€ - 12.30€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte inferiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte inferiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10068010
|
Deutsch Neumann™
2010051 |
53 mm |
1.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10420621
|
Deutsch Neumann™
2010171 |
78 mm |
9.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10119760
|
Deutsch Neumann™
2010181 |
89 mm |
12.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Durometer 40 Shore A
- Excellent cold flexibility
- High tensile strength and resilience
Specifica
Grigio | |
Gomma naturale | |
Spaziatori |